2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazin ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: (5-Methylpyrazin-2-yl)methanamine

TCA1154.0005
ABCRTCA1154.0005EA 0 EUR
ABCRTCA1154.0005
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazin ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Formel: C₆H₉N₃
Molecular Weight: 123,1558 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01314542
CAS-Nummer: 132664-85-8
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR