2,5-Pyridindicarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Isocinchomeronsäure
131870050
ACRO131870050EA 27.6 EUR
ACRO131870050
2,5-Pyridindicarbonsäure 98%
2,5-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 256 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006297
CAS-Nummer: 100-26-5
EINECS: 202-834-2
Merck Index: 13,05177
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)