Chloroform-[D1] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trichlormethan-D1, Chloroform-D
320690075
ACRO320690075EA 33.4 EUR
ACRO320690075
Chloroform-[D1] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formel: CDCl₃
Molecular Weight: 120,38 g/mol
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %