Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D + 0.03% TMS für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: DMSO deuteriert, Methylsulfoxid deuteriert, DMSO-D6

352540075
ACRO352540075EA 92.9 EUR
ACRO352540075
Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D + 0.03% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]

Packaged in 0.75 ml ampoules

Formel: D₃CS(O)CD₃
Molecular Weight: 84,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
TMS 0.02 to 0.04 v/v %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR