Eosin G, rein, zertifiziert

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,4,5,7-Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Solvent Red 43, Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoat, 2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz, Eosin 225, Eosin gelbstichig, Eosin G Dinatriumsalz, Eosin gelblich, Eosin Y Dinatriumsalz, Eosin Y

409430250
ACRO409430250EA 34.4 EUR
ACRO409430250
Eosin G, rein, zertifiziert
Eosin G
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Molecular Weight: 691,86 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥88 %
UV Lambda max 515 to 518 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.77
BSC Certification Passes

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR