Selenige Säure 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Selenous acid
437120500
ACRO437120500EA 142 EUR
ACRO437120500
Selenige Säure 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Selenious acid
Formel: H₂O₃Se
Molecular Weight: 128,97 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C (Zers.)
Dichte: 1,998 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011331
CAS-Nummer: 7783-00-8
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Assay 60 to 62.4 % (Se)
Total trace metal impurities ≤10 ppm