Xylol (Isomerengemisch), technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dimethylbenzol
444240050
ACRO444240050EA 45.8 EUR
ACRO444240050
Xylol (Isomerengemisch), technische Qualität
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 136…140 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0,865 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Density 0.860 to 0.875 kg/l
GC ≥98.5 % (Mixture of isomers)