Operationshandschuhe, Latex, steril, Medi-Grip® PF
Lieferant: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
330206085
ANSM330206085EA 0 EUR
ANSM330206085
Operationshandschuhe, Latex, steril, Medi-Grip® PF
Handschuhe
Dieser Handschuh hat eine sehr niedrige Proteinkonzentration: nur <50 μg/g (Modified Lowry Method - EN 455-3). Dadurch wird das Risiko für Typ-I-Allergien wesentlich reduziert. Geeignet für chirurgische Eingriffe.
  • Ungepudert, mikrogeraute Oberfläche
  • Chlorierung erleichtert das Anziehen
  • Die gerade und sich verjüngende Manschette gewährleistet einen sicheren Halt am OP-Kittel
  • Spezielle Latex-Formulierung macht die Handschuhe weich und bequem und verhindert eine Ermüdung der Hand
  • Mikrostrukturierte Außenseite sorgt für einen sicheren Halt der Instrumente
Standards: EN 455; AQL 0,65