Natriumpyruvat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, 2-Ketopropionsäure Natriumsalz, α-Ketopropionsäure Natriumsalz

BIB6270-500G
APOSBIB6270-500GEA 68.3 EUR
APOSBIB6270-500G
Natriumpyruvat
Natriumpyruvat

Medium of animal cell culture; Material for pharmaceuticals, agrochemicals and diagnostic reagent; Intermediate for flavors and fragrances.

Formel: CH₃COCOONa
Molecular Weight: 110,04 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002586
CAS-Nummer: 113-24-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR