Bariumnitrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN1204-50G
APOSIN1204-50GEA 174 EUR
APOSIN1204-50G
Bariumnitrat 99,9%
Barium nitrate
Formel: Ba(NO₃)₂
Molecular Weight: 261,34 g/mol
Schmelzpunkt: 592 °C (Zersetzung)
Dichte: 3,23 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003442
CAS-Nummer: 10022-31-8
UN: 1479
ADR: 5.1,II