di-Silberoxid 99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
IN3238-1G
APOSIN3238-1GEA 75.4 EUR
APOSIN3238-1G
di-Silberoxid 99,5%
di-Silberoxid
Formel: Ag₂O
Molecular Weight: 231,74 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C (Zersetzung)
Dichte: 7,2 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003404
CAS-Nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1,II