Palladium(II)acetat 99.99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Palladiumdiacetat, Essigsäure Palladium(II)salz
IN3837-1G
APOSIN3837-1GEA 174 EUR
APOSIN3837-1G
Palladium(II)acetat 99.99+%
Palladium(II)acetat
Formel: C₄H₆O₄Pd
Molecular Weight: 224,51 g/mol
Schmelzpunkt: 205 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012453
CAS-Nummer: 3375-31-3