(4-Methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxyphenylacetic acid
OR10950-100G
APOSOR10950-100GEA 24.8 EUR
APOSOR10950-100G
(4-Methoxyphenyl)essigsäure
(4-Methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 138…140 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 84…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004345
CAS-Nummer: 104-01-8
EINECS: 203-166-4