3-Hydroxypicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR14330-1G
APOSOR14330-1GEA
21.9
EUR
APOSOR14330-1G
3-Hydroxypicolinsäure
3-Hydroxypicolinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ Molecular Weight: 139,11 g/mol Schmelzpunkt: 213…219 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006294 CAS-Nummer: 874-24-8 EINECS: 212-859-0 |