8-Amino-5-bromisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromoisoquinolin-8-amine
OR40222-1G
APOSOR40222-1GEA 23.2 EUR
APOSOR40222-1G
8-Amino-5-bromisochinolin
8-Amino-5-bromoisoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Molecular Weight: 223,0693 g/mol
Schmelzpunkt: 187…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09261047
CAS-Nummer: 90721-35-0