7-Bromisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40468-250MG
APOSOR40468-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR40468-250MG
7-Bromisochinolin
7-Bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₆BrN Molecular Weight: 208,0600 g/mol Schmelzpunkt: 67…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368661 CAS-Nummer: 58794-09-5 |