4-Bromoisoquinoline-6-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR935026-100MG
APOSOR935026-100MGEA
102
EUR
APOSOR935026-100MG
4-Bromoisoquinoline-6-carboxylic acid ≥98%
4-Bromoisoquinoline-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆BrNO₂ Molecular Weight: 252,064 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28502758 CAS-Nummer: 1637280-23-9 |