Ammoniumeisen(II)sulfat 0.1 M (0.1 N) volumetrische Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: Ferroammoniumsulfat, Eisen(II)ammoniumsulfat
181369.1611
APPC181369.1611EA 62 EUR
APPC181369.1611
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.1 M (0.1 N) volumetrische Lösung
Ammoniumeisen(II)sulfat
Iron(II) ammonium sulphate can be used for the determination of COD, using ferroin indicator.
Formel: H₈FeN₂O₈S₂
Molecular Weight: 284,05 g/mol
MDL: MFCD00051039
CAS-Nummer: 10045-89-3
UN: 2796
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Presentation Clear, Light green Liquid
Solubility Miscible with water (D 20/4) 1,045
Titer at 20 °C 0,999 - 1,001
Traceability NIST