Siliconentschäumer, Flüssigkeit (ORG), technische Qualität
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Anti-foaming agent
211628.1210
APPC211628.1210EA
233
EUR
APPC211628.1210
Siliconentschäumer, Flüssigkeit (ORG), technische Qualität
Siliconentschäumer
Spezifikation Testergebnisse
Form | Liquid |
Colour | Off-white |
Solubility | Immiscible with water |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...