Maus B2M ELISA Kit
Lieferant: Aviva Systems Biology
Das B2m ELISA-Kit (Maus) (OKEH00344) von Aviva Systems Biology basiert auf der standardmäßigen Sandwich-Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay-Technologie. Ein für B2m spezifischer Antikörper wurde auf eine 96-Well-Platte (12×8-Well-Streifen) vorbeschichtet. Standards oder Testproben werden in die Vertiefungen gegeben, inkubiert und entnommen. Ein für B2m spezifischer biotinylierter Detektorantikörper wird hinzugefügt, inkubiert und anschließend gewaschen. Anschließend wird das Avidin-Peroxidase-Konjugat zugegeben, inkubiert und nicht gebundenes Konjugat abgewaschen. Durch die Zugabe von TMB-Substrat wird eine enzymatische Reaktion erzeugt, die durch HRP katalysiert wird und ein blaues Farbprodukt erzeugt, das sich nach Zugabe einer sauren Stopplösung in Gelb ändert. Die anhand der Absorption bei 450 nm abgelesene Dichte der Gelbfärbung ist quantitativ proportional zur Menge der in der Vertiefung eingefangenen Probe B2m.
- Mittlere Wiederfindung beim Aufstocken in Probenmatrizen bei Konzentrationen innerhalb des dynamischen Bereichs: 95 %.
Mittelwert Intra-Assay CV%: <3,9% (n = 20)
Mittelwert Inter-Assay CV%: <7,4% (n = 20)
Lieferumfang: Die folgenden Reagenzien sind im Lieferumfang des Kits enthalten: B2m-Mikroplatte (96 Wells (12×8-Well-Streifen)), 2 B2m Lyophilisierter Standard, 100X biotinylierter B2m-Detektorantikörper (1×120 µl), 100X Avidin-HRP-Konjugat (1×120 µl), Probenverdünnungsmittel 1×20 ml, Detektor-Antikörper-Verdünnungsmittel (1×12 ml), Konjugat-Verdünnungsmittel (1×12 ml), 25X Waschpuffer (1×30 ml), Stopplösung (1×10 ml), TMB-Substrat (1×10 ml).