Maus Trap1a ELISA Kit
Lieferant: Aviva Systems Biology
Das Trap1a ELISA-Kit (Maus) basiert auf der Standard-Sandwich-Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay-Technologie. Ein für Trap1a spezifischer Antikörper wurde auf eine 96-Well-Platte (12×8-Well-Streifen) Block vorbeschichtet. Standards oder Testproben werden in die Vertiefungen gegeben, inkubiert und entnommen. Ein für Trap1a spezifischer biotinylierter Detektorantikörper wird hinzugefügt, inkubiert und anschließend gewaschen. Anschließend wird das Avidin-Peroxidase-Konjugat zugegeben, inkubiert und nicht gebundenes Konjugat abgewaschen. Durch die Zugabe von TMB-Substrat wird eine enzymatische Reaktion erzeugt, die durch HRP katalysiert wird und ein blaues Farbprodukt erzeugt, das sich nach Zugabe einer sauren Stopplösung in Gelb ändert. Die anhand der Absorption bei 450 nm abgelesene Dichte der Gelbfärbung ist quantitativ proportional zur Menge der in der Well eingefangenen Probe Trap1a.
Reproduzierbarkeit des ELISA-Kits:
Mittelwert Intra-Assay CV: <10%
Mittelwert Inter-Assay CV: <12%
Lieferumfang: Das Kit enthält Trap1a-Mikroplatte, gefriergetrockneten Trap1a-Standard, 100X biotinylierten Trap1a-Detektorantikörper, 100X Avidin-HRP-Konjugat, Probenverdünner, Detektorantikörperverdünner, Konjugatverdünner, 25X Waschpuffer, Stopplösung und TMB-Substrat.