Autoklavierbarer Korb, Azlon®
Lieferant: SciLabware
TWR200
AZLOTWR200EA 38.9 EUR
AZLOTWR200
Autoklavierbarer Korb, Azlon®
Körbe Körbe, autoklavierbar
PP, dank eines robusten und leichten Designs eignet sich dieser autoklavierbare Korb sowohl für das Entleeren als auch für die allgemeine Lagerung.
  • Bei Nichtgebrauch platzsparend stapelbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar bis 121 °C
Farbe: Weiß.