entsprechend EN 14387-ABEK2-P3 mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1, zum Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dmpfe,Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid und Ammoniak, bei gleichzeitig auftretenden Partikeln von giftigen Stoffen. Jeweils e 1 * 1 ST
Lieferant: BARTELS RIEGER
entsprechend EN 14387-ABEK2-P3 mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1, zum Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dmpfe,Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid und Ammoniak, bei gleichzeitig auftretenden Partikeln von giftigen Stoffen. Jeweils e 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.