Alaris™ GW Serie Onkologisches Primärset
Lieferant: BD Medical
273-954EB
BDAM273-954EBEA 398 EUR
BDAM273-954EB
Alaris™ GW Serie Onkologisches Primärset
Infusionen
Onkologisches Primärset mit 15-µm-Tropfkammerfilter, nadelfreien Anschlüssen.
  • Lichtbeständig
  • Bohrung 3 mm/1 Dorn
  • Inline-Tropfkammer
  • Tropfen pro ml 20
  • Hydrophober Lufteinlassfilter (mit Kappe)
  • Geringe Sorption/Polyethylen/Polyurethan
Set mit 2 Klemmen/1 Rollenklemme, Silikonpumpensegment, 1 Rückschlagventil, 1 männlicher Luer, rotierender männlicher Luer, hydrophobe Ansaugkappe.