behrotest® Clean-up-Station, CUS 2
Lieferant: BEHR
B00217638
BEHRB00217638EA 411 EUR
BEHRB00217638
behrotest® Clean-up-Station, CUS 2
Aufschlusssysteme Aufschluss-Systeme
Die komplette Clean-up-Station kommt mit Tropftrichter, Clean-up-Säule mit Glasfritte, Reduzierkolben und Ständer.
Das Clean-up-Verfahren kann für zwei Proben gleichzeitig durchgeführt werden.
Standards: Entspricht exakt den Vorgaben der Norm ISO 9377-2.