Precellys Multi-Tissue Dissociation Kit
Lieferant: Bertin Instruments
D05717.20EA
BERTD05717.20EAEA 468 EUR
BERTD05717.20EA
Precellys Multi-Tissue Dissociation Kit
Zellkulturmedien
Optimierung der Gewebedissoziation: Das von Bertin Technologies entwickelte Precellys Multi-Tissue Dissociation Kit ist eine innovative und patentierte Lösung zur Gewinnung lebensfähiger Einzelzellen aus biologischen Proben für Forschungszwecke. Es ermöglicht die Gewinnung hochwertiger Einzelzellen aus komplexen Geweben wie Milz, Leber, Lunge, Herz und Thymus von Mäusen und öffnet die Tür für nachgelagerte Einzelzellanalysen wie Durchflusszytometrie oder NGS.
  • Vielseitiges Kit, kompatibel mit einer Vielzahl von Geweben
  • Hohe Ausbeute an lebenden Zellen
  • Kompatibel mit den Homogenisierern Precellys Evolution und Precellys Evolution Touch
Vereinfachter Prozess: Dieses Kit wurde speziell für die Verwendung mit den Homogenisierern Precellys Evolution und Precellys Evolution Touch entwickelt. Dank der „Bead-Shearing“-Technologie garantiert es eine hohe Ausbeute an lebensfähigen Einzelzellen. Entwicklungsstudien haben gezeigt, dass der Prozentsatz der isolierten lebensfähigen Zellen bei den in diesem Bereich am häufigsten verwendeten Gewebearten über 80% betrug und Resttrümmer minimiert wurden, was die nachfolgende Analyse und die Identifizierung der betreffenden Zellpopulation vereinfachte.
Vielseitige Alternative zu herkömmlichen Prozessen: Das Multi-Tissue Dissociation Kit ist vielseitig und lässt sich an eine Vielzahl von Geweben anpassen. Passen Sie das Protokoll an die jeweilige Probe an – Sie benötigen keine spezielle Ausrüstung oder viele probenspezifische Kits. Diese Flexibilität erleichtert die Probenvorbereitung erheblich und optimiert Ihre Forschung.