Pipettenspitzen
Lieferant: BIOTIX
2040 2042 2160 2107.Y 2102 2102.Y 2110.B 2100
614-1405EA 315 EUR
614-1405 614-1406 614-1413 BITX2107.Y BITX2102 BITX2102.Y 614-0087 BITX2100
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen
Diese Pipettenspitzen werden aus reinem PP oder exklusivem S3-Polymer hergestellt.
  • Polymerspitzen halten praktisch keine Flüssigkeiten zurück, sodass der Benutzer wirklich genaue Probenmengen abgeben kann
  • Umweltfreundliche Verpackung: Einige Spitzen sind in ESP-Nachladesystemen erhältlich
  • Frei von RNase, DNase, DNA und Endotoxinen
  • Abgestufte Seiten
Das exklusive S3-Polymer liefert bis auf 0,1% des angegebenen Volumens, wodurch Probenstaus vermieden und eine präzisere Anwendung gewährleistet werden. Diese proprietäre Technologie ist für quantitative Tests unverzichtbar, bei denen Probenrückstände genaue Ergebnisse beeinträchtigen können. Universelle Pipettenspitzen werden aus reinem PP hergestellt und sind mit einem dünnwandigen Design ausgestattet, das eine optimale Abdichtung mit branchenführenden Pipetten bietet.
Umweltfreundliche, leere Pipettenspitzenschalen werden aus recyceltem PP hergestellt. Die Schalen sind autoklavierbar und ermöglichen eine Wiederverwendung für maximale Nachhaltigkeit. In Kombination mit ESP-Nachladesystemen reduzieren diese Spitzenschalen den Plastikmüll um bis zu 90%. Die Schalen bieten überragende Stabilität, festen Halt und ein maximal platzsparendes Design.