Cäsiumchlorid

Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES

Synonyme: Cesium Chloride

02450-2
BMOL02450-2EA 0 EUR
BMOL02450-2
Cäsiumchlorid
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168,36 g/mol
Siedepunkt: 1303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 646 °C
Dichte: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR