Brij® 35 10% in wässriger Lösung
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Achtung
Synonyme: Brij® L23
56256-1
BMOL56256-1EA 0 EUR
BMOL56256-1
Brij® 35 10% in wässriger Lösung
Brij® 35
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Molecular Weight: 1199,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080891
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6