Desinfektionsmittel, Konzentrat, Bomix® plus
Lieferant: BODE CHEMIE
980321 980320
BODE980321EA 143 EUR
BODE980321 BODL980320
Desinfektionsmittel, Konzentrat, Bomix® plus
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Bomix® plus wird zur manuellen Aufbereitung von thermolabilen und thermostabilen Instrumenten in Tauchbädern und zur Grob- und Bürstenreinigung von Endoskopen verwendet. Selbst stark mit Eiweiß verschmutzte flexible Endoskope können aufbereitet werden.
  • 100 g enthalten: N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat 17,5 g und andere Inhaltsstoffe wie Tenside, Lösungsmittel, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren, Schaumregulatoren, pH-Regulatoren, Farbstoffe und Duftstoffe
  • Bakterizid, fungizid, viruzid gegen umhüllte Viren, Polyomavirus und Rotavirus
  • pH-Wert für 0,3%ige, 1%ige und 2%ige Lösung: ca. 7
  • Geeignet für Ultraschallbäder