Antimikrobielle Seifen, Stellisept® med
Lieferant: Hartmann Bode
975665
BODL975665EA 7.2 EUR
BODL975665
Antimikrobielle Seifen, Stellisept® med
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Stellisept® med ist eine antimikrobielle Waschlotion, die zur Hände- und Ganzkörperwaschung, sowie zur pre-operativen Waschung verwendet werden kann.
  • Hautfreundlicher pH-Wert von ca. 5,5
  • Ohne Alkohol und Farbstoffe
  • Hautnährende Eigenschaften
  • Antibakterielle Wirkung
Bitte beachten * Diese Artikel sind nur in Deutschland erhältlich.