Desinfektionsmittel für die Hände, Sterillium® classic pure
Lieferant: Hartmann Bode
981229
BODL981229EA 43.6 EUR
BODL981229
Desinfektionsmittel für die Hände, Sterillium® classic pure
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Sterillium® Tissue ist universell und überall einsetzbar. Es schützt beim Kontakt mit Infektionsträgern und gibt Sicherheit am Arbeitsplatz, unterwegs und in sonstigen hygienerelevanten Situationen.
  • Wirkt zuverlässig gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
  • Hautschonend durch rückfettende Substanzen und Hautschutzkomponenten
  • Praktisch für unterwegs
Erforderliches Wirkungsspektrum SARS-CoV-2: begrenzt viruzid
Alle Desinfektionsmittel von HARTMANN für Hände, Haut, Flächen und Instrumente erfüllen die Wirksamkeitsanforderungen an die begrenzte Viruzidie und können verwendet werden.