Tischhalterung für Waste Pipes, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1165-03
BOHLR1165-03EA 19.6 EUR
BOHLR1165-03
Tischhalterung für Waste Pipes, b.safe
Wandhaken
Auflagefläche mit silikonfreiem Klebepad und 2 Bohrungen Ø 4,2 mm zur verrutschsicheren Befestigung auf Tischplatte.
  • Schwarzes, pulverbeschichtetes Winkelblech aus Stahl.
  • Kompakter Sammelverbinder zum Kombinieren der Ausgänge von zwei bis zu vier HPLC-Einheiten
  • Alle Verbinder sind seitlich angeordnet, um Schläuche und Schläuche mit geeigneten Fittings und Schlauchverbindern ohne Knicken zu verbinden
Waste Pipes mit Rohr-Ø 32 mm können auf der Frontseite mit passenden b.safe Magnethaltern einfach ohne Werkzeug befestigt und in der Höhe frei ausgerichtet werden.