Absperrhahn, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1203-01
BOHLR1203-01EA 182 EUR
BOHLR1203-01
Absperrhahn, b.safe
Hähne
Die Griffstellung zeigt an, ob der Durchgang geöffnet oder geschlossen ist.
  • Aus ableitfähigem PE-EX
  • Fest montierte Überwurfmutter aus PPS-EX mit Innengewinde GL 25
  • Hahnküken aus PTFE-EX zur Unterbrechung des Durchflusses
  • Äußere Abmessung: 42×55×116 mm
Verbindungsstück aus ableitfähigem PE-EX mit Außengewinde GL 25, fest montierter Überwurfmutter aus PPS-EX mit Innengewinde GL 25 und Hahnküken aus PTFE-EX zur Unterbrechung des Durchflusses. Die Griffstellung zeigt an, ob der Durchgang geöffnet oder geschlossen ist.