Winkelverbindung System Waste Cap, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1227-01
BOHLR1227-01EA 39.1 EUR
BOHLR1227-01
Winkelverbindung System Waste Cap, b.safe
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Schraubkappe für Gewinde GL25 aus PPS, frei drehbarer Winkeleinsatz mit Außengewinde GL25 und Abtropfkante am Innengewinde GL25.
  • Aus ableitfähigem PE-EX
  • Platzsparend
  • Kein Durchhängen
Durch den Winkel von ca. 93° können b.safe Waste Tubes ohne Aussackung und platzsparend an b.safe System Waste Caps angeschlossen werden. Der frei drehbare Winkeleinsatz erlaubt die passende Ausrichtung des Schlauchanschlusses. Die Abtropfkante in der Schraubkappe GL25 leitet auch kleinste Lösemittelmengen leckagefrei in den Abfallkanister ein.