System Waste Caps Kapazitiv, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1325-60
BOHLR1325-60EA 418 EUR
BOHLR1325-60
System Waste Caps Kapazitiv, b.safe
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Vermeiden überlaufender Kanister durch Anschluss der Waste Cap Kapazitiv an ein b.safe Display zur elektronischen Füllstandskontrolle. Über b.safe Waste Tubes werden Lösemittelabfälle direkt in den Kanister eingeleitet, Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten oder einen Entlüftungsschlauch in den Abzug abgeführt.
  • Aus Hochleistungskunststoffen
  • Thermisch und chemisch stabil
  • Gute Griffigkeit für einfache Montage, sicheres Arbeiten und verbesserte Prozesse
Schraubkappe aus PPS, frei drehbarer Einsatz aus ableitfähigem PE-EX, fest montierter Sensor zur kapazitiven Füllstandskontrolle mit Anschlusskabel (0,5 m). Mit 1 Anschluss GL 25 passend für b.safe Waste Tubes und 1 Anschluss GL14 zum Einschrauben des b.safe Entlüftungsschlauchs oder eines b.safe Abluftfilters. Ausführung gemäß Tabelle.
Design und Lieferumfang gemäß Tabelle.