Reiniger für Instrumente, Helizyme
Lieferant: B. Braun
18557
BRAU18557EA 88.9 EUR
BRAU18557
Reiniger für Instrumente, Helizyme
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Helizyme ist ein pH-neutraler enzymatischer Reiniger mit einer Kombination von Enzymen und Tensiden, der für die manuelle Reinigung von wiederverwendbaren, invasiven und nicht-invasiven medizinischen Geräten (chirurgische Instrumente, flexible und starre Endoskope) verwendet wird.
  • Hervorragende Materialverträglichkeit
  • Geeignet für Ultraschallreinigung
  • Klinisch bewährte Biofilmentfernung