Flaschenaufsatz-Dispenser, Dispensette® S
Lieferant: Brand
Dispensette® S
613-5240EA 343.1 EUR
613-5240 613-5241 613-5329 613-5228 613-5229 613-5288 613-5244 613-5245 613-5289 613-5242 613-5243 613-5226 613-5249 613-5227 613-5246 613-5247 613-5225 613-5291 613-5292 613-5290 613-5295 613-5230 613-5296 613-5293 613-5294 613-5239 613-5233 613-5299 613-5234 613-5297 613-5231 613-5298 613-5237 613-5238 613-5235 613-5236
Flaschenaufsatz-Dispenser, Dispensette® S
Flaschenaufsatz-Dispenser
Festes oder variables Volumen, analog einstellbar oder Digital Easy Calibration.
  • Mit oder ohne Rückdosierventil
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Drei verschiedene Modelle bezüglich der Volumeneinstellung erhältlich: Fix (festes Volumen für Standardanwendungen) und Analog (analoge Volumenanzeige, schnelle Volumeneinstellung; einfaches Justieren mit Justierschlüssel)
  • Digital EASY CALIBRATION: Leicht ablesbare Digitalanzeige; Abfüllmenge lässt sich genau und reproduzierbar einstellen. Easy Calibration Technik zum sekundenschnellen Justieren ohne Werkzeug; eine Änderung der Werkseinstellung wird automatisch angezeigt
  • DE-M-Kennzeichnung
  • Einfache Kalibrierung und Einstellung, damit eine Konformität mit ISO 9001 und den GLP-Richtlinien gewährleistet ist; eine Änderung der Werkseinstellung wird automatisch angezeigt
Dispensette® S unterstützt eine breite Palette von Anwendungen für die Dosierung von aggressiven Reagenzien direkt aus der Vorratsflasche: z. B. konzentrierte Laugen und
Säuren wie H₃PO₄, H₂SO₄ (mit bestimmten Ausnahmen, wie beispielsweise HCl, HNO₃, HF etc.), Salzlösungen und eine Vielzahl an organischen Lösungsmitteln. Teile mit Flüssigkeitskontakt sind aus Borosilikatglas, Keramik, Platin-Iridium, ETFE, FEP, PFA, PTFE und PP gefertigt (Schwenkbare Schraubkappe - stört nicht beim Dosieren). Farbcode: Rot.
* Fixvolumen 0,5 - 100 ml nach Wahl (bitte bei Bestellung angeben)
Bestellinformation: Dispensette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Rückdosierrohr (optional), Montageschlüssel und Adapter aus PP.