Augendusche, in Wandkasten

Lieferant: BROEN-LAB
17.160.009
BROE17.160.009EA 0 EUR
BROE17.160.009
Augendusche, in Wandkasten
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Wandbefestigte Augendusche in einem Anti-Korrosions-Schrank.

  • Mit chemikalienbeständigem BROEN Polycoat
  • Zwei Duschköpfe und eingebauter FLOWFIX (14 L/min)
  • Klappe funktioniert gleichzeitig als Auffangbecken für das verbrauchte Wasser

W×T×H (Schrank): 308×64,5×585 mm

Min. Arbeitsdruck: 2 bar
Anschluss: Einlass G1/2" Außengewinde
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR