Augendusche, Wandmontage
Lieferant: BROEN-LAB
17550009
BROE17550009EA 933 EUR
BROE17550009
Augendusche, Wandmontage
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Körper- und Augendusche zur Wandmontage, aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung mit selbstentleerendem Duschkopf.
  • Zuverlässige und effiziente Duschen für Augen und Gesicht
  • Professionelle Lösungen für die Mitarbeitersicherheit
  • Leichte Montage
  • Verkalkungsfreie Konstruktion und Materialien
  • Verbesserte Funktionalität mit längerer Lebensdauer
  • Starker Wandflansch mit 6 Bohrungen für Modelle mit Aufputz-Wandmontage
Integrierte FLOWFIX Mengenregulierung (14 L/min).
Min. Arbeitsdruck: 1,5 bar.
Standards: EN 15154-1; EN 15154-2