Körperdusche mit Augen-/Gesichtsdusche, modular
Lieferant: BROEN-LAB
17656009
BROE17656009EA 5590 EUR
BROE17656009
Körperdusche mit Augen-/Gesichtsdusche, modular
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Körperdusche mit Augen-/Gesichtsdusche und Auffangschale, modular. Aus Messing und Edelstahl mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung und selbstentleerendem Duschkopf.
  • Professionelle Lösungen für die Mitarbeitersicherheit
  • Leichte Montage
  • Verkalkungsfreie Konstruktion und Materialien
  • Verbesserte Funktionalität mit längerer Lebensdauer
  • Ideal für die Pharmaindustrie
Mit integrierter FLOWFIX Mengenregulierung des Wasserdurchflusses (14 L/min) und Edelstahl-Auffangschale mit integriertem Abfluss für die Augenspülung.
Min. Arbeitsdruck: 1,5 bar.
Standards: EN 15154 (Teile 1 u. 2)