HCCA-Matrix
Lieferant: BRUKER DALTRONIK
8255344
BRUK8255344EA 954 EUR
BRUK8255344
HCCA-Matrix
Protein-Aufbereitungs Proteinreinigungs-Reagenzien
Die vorportionierte HCCA-Matrix ermöglicht eine einfache und bequeme Präparation von HCCA-Matrixlösungen.
  • Stabil und einfach zu handhaben für die Probenvorbereitung
HCCA wurde speziell für Bruker MALDI-Instrumente entwickelt und aufgereinigt, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten und die Reinheit des Systems aufrechtzuerhalten. Dies reduziert die Häufigkeit der notwendigen vorbeugenden Wartungsreinigungen.