UV-Luftstromreiniger-Umwälzgerät

Lieferant: BIOSAN
BS-040110-AAA
BSANBS-040110-AAAEA 633 EUR
BSANBS-040110-AAA
UV-Luftstromreiniger-Umwälzgerät
Luftreiniger
Das Funktionsprinzip basiert auf einer konstanten, erzwungenen Luftzirkulation durch die Umwälzkammer in unmittelbarer Nähe der UV-Lampen, wodurch eine maximale Desinfektionseffizienz gewährleistet wird. Die innere Spiegeloberfläche der Umwälzkammer reflektiert ultraviolette Strahlen, wodurch die Dichte der UV-Strahlung erhöht und die Desinfektionswirkung verbessert wird.


  • Umwälzer sind wirksam gegen häufige durch die Luft übertragene Krankheiten, indem sie die Luft desinfizieren und Krankheitserreger (Viren, Mikroorganismen) durch UV-Strahlung effizient zerstören.
  • UVR-Mi ist das leistungsstärkere Modell des UV-Luftstromreinigers mit zwei UV-Lampen
  • Bietet vollständigen Schutz vor UV-Strahlung
  • Einfache Installation, Bedienung und Wartung
  • Sehr niedriger Geräuschpegel
  • Eingebauter Timer ermöglicht die Steuerung der Betriebszeit der UV-Lampe
  • Digitale Steuereinheit ermöglicht die Verfolgung der gesamten Betriebszeit der UV-Lampe

UV-Luftumwälzer sind ideal für die Luftdesinfektion in Krankenhäusern (insbesondere in Ambulanzen, Operationssälen, Notaufnahmen, Kreißsälen usw.), Kindergärten, Forschungslabors und Tierkliniken. Der UV-Luftstromreiniger-Umwälzer besteht aus keimtötenden UV-Lampen, einer mit Staubfiltern ausgestatteten Lüftereinheit und einer Steuereinheit, die in einer Durchflusskammer eingeschlossen sind.

Befestigung des Umwälzgeräts:
Bequeme Befestigung an Wänden (Standard)
Montage auf einem fahrbaren Ständer (optional)

UV-Strahlungsquelle: 2 Lampen - 25 W, bakterizid UV-C, TUV25W 1SL/25
UV-Strahlungswert: 36 mW/cm²/s
Strahlungstyp: UV (λ=253,7 nm), ozonfrei
Luftstromproduktivität: 29 m³/h
Lampe Lebensdauer: 9000 h
Display: LCD
Zeitschaltuhr: 1 min bis 24h/ohne Unterbrechung
Stativ UVR-S Abmessungen: 510×510×~1100 mm
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR