4-Amino-3,5-dichlorbenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
BTB03631.250 BTB03631.1
CHMPBTB03631.250EA 0 EUR
CHMPBTB03631.250 MAYBBTB03631.1
4-Amino-3,5-dichlorbenzonitril
4-Amino-3,5-dichlorbenzonitril
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 187,03 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 120 °C
MDL: MFCD00017341
CAS-Nummer: 78473-00-4
EINECS: 278-914-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III