Dicyclopropylketon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Dicyclopropylketone, Dicyclopropylmethanone
DSHS00118.250
DSHS00118.1
CHMPDSHS00118.250EA
0
EUR
CHMPDSHS00118.250
MAYBDSHS00118.1
Dicyclopropylketon
Dicyclopropylketon
Formel:
C₇H₁₀O Molecular Weight: 110,16 g/mol |
MDL:
MFCD00001276 CAS-Nummer: 1121-37-5 UN: 1224 ADR: 3,III |