Methyl-3-isocyanatobenzoat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Methyl3-isocyanatobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)phenyl isocyanate
FL13468.POR
CHMPFL13468.POREA
0
EUR
CHMPFL13468.POR
Methyl-3-isocyanatobenzoat
Methyl-3-isocyanatobenzoat
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177,16 g/mol |
MDL:
MFCD00037077 CAS-Nummer: 41221-47-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |