3-Chlorphthalsäureanhydrid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione
FL13484.POR
013484-5G
013484-25G
CHMPFL13484.POREA
0
EUR
CHMPFL13484.POR
FLUO013484-5G
FLUO013484-25G
3-Chlorphthalsäureanhydrid
3-Chlorphthalsäureanhydrid
Formel:
C₈H₃ClO₃ Molecular Weight: 182,56 g/mol |
MDL:
MFCD00023107 CAS-Nummer: 117-21-5 EINECS: 204-179-8 |