2-Chlor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 1-Chloro-2-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
FL13491.POR
CHMPFL13491.POREA 0 EUR
CHMPFL13491.POR
2-Chlor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat
2-Chlor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Molecular Weight: 221,57 g/mol
Siedepunkt: 63…63,5 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,4802 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00037029
CAS-Nummer: 50528-86-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III