Bromcyclobutan
Lieferant: CHEMPUR
Gefahr
Synonyme: Cyclobutylbromid
FL13495.POR
CHMPFL13495.POREA 0 EUR
CHMPFL13495.POR
Bromcyclobutan
Bromcyclobutan
Formel: C₄H₇Br
Molecular Weight: 135 g/mol
Siedepunkt: 109…113 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4208 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001317
CAS-Nummer: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN: 1993
ADR: 3,II