1,2-Epithiocyclohexan
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Epithiocyclohexan, Cyclohexensulfid
FL13496.POR
CHMPFL13496.POREA
0
EUR
CHMPFL13496.POR
1,2-Epithiocyclohexan
1,2-Epithiocyclohexane
Formel:
C₆H₁₀S Molecular Weight: 114,21 g/mol Siedepunkt: 55 °C (1013 hPa) Dichte: 1,041 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00005163 CAS-Nummer: 286-28-2 EINECS: 206-008-2 |